5-Quinolincarboxylsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19643.03
L19643.06
L19643.MD
L19643.03EA
1070
DKK
L19643.03
L19643.06
L19643.MD
5-Quinolincarboxylsyre ≥97%
5-Quinolincarboxylsyre
Purity: 97+%
CAS No.: 7250-53-5
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point:
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047608 CAS-nummer: 7250-53-5 |