Quinaldinsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
171050100 171050500
ACRO171050100EA 707 DKK
ACRO171050100 ACRO171050500
Quinaldinsyre 99%
Quinaldinsyre
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006752
CAS-nummer: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 159 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %