4-Quinolincarbaldehyd 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
294820050 294820010 294820250
ACRO294820050EA 889 DKK
ACRO294820050 ACRO294820010 ACRO294820250
4-Quinolincarbaldehyd 95%
4-Quinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Kogepunkt: 122 - 123 °C (4 -rr)
Smeltepunkt: 45…52 °C
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006781
CAS-nummer: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %