2-Quinolincarbaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
370170050 370170250
ACRO370170050EA 647 DKK
ACRO370170050 ACRO370170250
2-Quinolincarbaldehyd 97%
2-Quinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Smeltepunkt: 66…71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075032
CAS-nummer: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %