5-Bromchinolin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
L19634.03EA
326
DKK
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
5-Bromchinolin ≥97%
5-Bromoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 4964-71-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/1mm
MDL No.: MFCD00234481
Formel:
C₉H₆BrN Kogepunkt: 105…107 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 44…48 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234481 CAS-nummer: 4964-71-0 |