(1S)-(-)-α-Pinen til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18405.0100 8.18405.0500
8.18405.0100EA 206 DKK
8.18405.0100 8.18405.0500
(1S)-(-)-α-Pinen til syntese, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064145
CAS-nummer: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN nummer: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -62 °C
Molar Mass 136.23 g/mol
Boiling Point 155 - 156 °C
Vapor Pressure 5 hPa (25 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid