(1S)-(-)-α-Pinen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
131270050 131272500 131275000 131270025
ACRO131270050EA 176 DKK
ACRO131270050 ACRO131272500 ACRO131275000 ACRO131270025
(1S)-(-)-α-Pinen 98%
(1S)-(-)-α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Kogepunkt: 155…156 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 0,8595 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064145
CAS-nummer: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN nummer: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (20°C) 0.858 to 0.861
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (Neat)