1,3,5-Triphenylbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21353.0B B21353.18 B21353.30
B21353.0BEA 8510 DKK
B21353.0B B21353.18 B21353.30
1,3,5-Triphenylbenzen ≥99%
1,3,5-Triphenylbenzen
Purity: 99+% CAS No.: 612-71-5 Molecular Formula: C24H18 Formula Weight: 306.41 Melting Point: 172-174° Boiling Point: 460° MDL No.: MFCD00003060
Formel: C₂₄H₁₈
Kogepunkt: 460 °C
Smeltepunkt: 172…174 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003060
CAS-nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3