Benzylbenzoat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18701.0100 8.18701.1000
8.18701.0100EA 190 DKK
8.18701.0100 8.18701.1000
Benzylbenzoat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molekylvægt: 212.25 g/mol
Kogepunkt: 323
Smeltepunkt: 17…20 °C
Massefylde: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 158 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003075
CAS-nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.0153 g/l (20 °C)
Melting Point 21 °C
Molar Mass 212.24 g/mol
Boiling Point 324 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material