Cyclohexylbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenylcyclohexane
111291000 111295000
ACRO111291000EA 510 DKK
ACRO111291000 ACRO111295000
Cyclohexylbenzen 98%
Cyclohexylbenzen
Formel: C₁₂H₁₆
Molekylvægt: 160.26 g/mol
Kogepunkt: 239
Smeltepunkt: 5
Massefylde: 0.95 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001451
CAS-nummer: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %