1-Brom-4-cyclohexylbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L04636.14
L04636.06
L04636.14EA
3700
DKK
L04636.14
L04636.06
1-Brom-4-cyclohexylbenzen ≥98%
1-Brom-4-cyclohexylbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 25109-28-8
Molecular Formula: C12H15Br
Formula Weight: 239.16
Refractive Index: 1.5595
Boiling Point: 90-94°/0.01mm
MDL No.: MFCD00019339
Formel:
C₁₂H₁₅Br Kogepunkt: 90…94 °C (0,01 mmHg) Massefylde: 1,287 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00019339 CAS-nummer: 25109-28-8 EINECS: 246-623-3 |