1,2,3,4-Tetramethylbenzen 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19756.06 L19756.14
L19756.06EA 1860 DKK
L19756.06 L19756.14
1,2,3,4-Tetramethylbenzen 95%
1,2,3,4-Tetramethylbenzen
Purity: 95% CAS No.: 488-23-3 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1904390 MDL No.: MFCD00008521
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 203 °C
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 0,900
Flammepunkt: 68 °C (154 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008521
CAS-nummer: 488-23-3
EINECS: 207-673-1