Mesitylen til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
8.05890.1000 8.05890.6165
8.05890.1000EA 622 DKK
8.05890.1000 8.05890.6165
Mesitylen til syntese
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
Kogepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008538
CAS-nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN nummer: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934