1,3,5-Tri-tert-butylbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L18832.09 L18832.18
L18832.09EA 1040 DKK
L18832.09 L18832.18
1,3,5-Tri-tert-butylbenzen ≥97%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzen
Purity: 97+% CAS No.: 1460-02-2 Molecular Formula: C18H30 Formula Weight: 246.44 Melting Point: 69-73° Boiling Point: 121-122°/12mm MDL No.: MFCD00008831
Formel: C₁₈H₃₀
Kogepunkt: 121…122 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 69…73 °C
Massefylde: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008831
CAS-nummer: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4