2,4,6-Trimethylphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15041.14 A15041.22
A15041.14EA 932 DKK
A15041.14 A15041.22
2,4,6-Trimethylphenol ≥98%
2,4,6-Trimethylphenol
Purity: 98% CAS No.: 527-60-6 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 220-221° UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002235
Formel: C₉H₁₂O
Kogepunkt: 220…221 °C
Smeltepunkt: 70…74 °C
Massefylde: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002235
CAS-nummer: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN nummer: 2430
ADR: 8,III