2,6-Di-tert-butyl-p-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
8.22021.0100EA 288 DKK
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Kogepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…70 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 69 - 70 °C
Molar Mass 220.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 345 °C