2,6-Di-tert-butyl-p-cresol E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
8.17074.1000EA 3360 DKK
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molekylvægt: 220.35 g/mol
Kogepunkt: 265
Smeltepunkt: 69…70 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01547