2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 379 DKK
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molekylvægt: 220.35 g/mol
Kogepunkt: 265
Smeltepunkt: 69…70 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547