2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 99.8%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
219830500 219832500 219830010 219830050 219830000
ACRO219830500EA 192 DKK
ACRO219830500 ACRO219832500 ACRO219830010 ACRO219830050 ACRO219830000
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 99.8%
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molekylvægt: 220.35 g/mol
Kogepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 69…71 °C
Flammepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01547
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)