2,4,6-Trimethylanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13049.22
A13049.0E
A13049.36
A13049.22EA
538
DKK
A13049.22
A13049.0E
A13049.36
2,4,6-Trimethylanilin ≥98%
2,4,6-Trimethylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 88-05-1
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: -5°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 636559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007740
Formel:
C₉H₁₃N Kogepunkt: 232…234 °C Smeltepunkt: –5 °C Massefylde: 0,962 Flammepunkt: 96 °C (204 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007740 CAS-nummer: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |