2,4,6-Tri-tert-butylanilin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
L01362.03 L01362.06
L01362.03EA 604 DKK
L01362.03 L01362.06
2,4,6-Tri-tert-butylanilin 95%
2,4,6-Tri-tert-butylanilin
Purity: 95% CAS No.: 961-38-6 Molecular Formula: C18H31N Formula Weight: 261.46 Melting Point: 144-147° Beilstein Reference: 2272612 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011645
Formel: C₁₈H₃₁N
Molekylvægt: 261.45 g/mol
Kogepunkt: 302
Smeltepunkt: 144…147 °C
Massefylde: 0.991 g/cm³ (19.85 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011645
CAS-nummer: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III