2,4,6-Trimethylbenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11831.09 A11831.18 A11831.30
A11831.09EA 748 DKK
A11831.09 A11831.18 A11831.30
2,4,6-Trimethylbenzoesyre ≥99%
2,4,6-Trimethylbenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 480-63-7 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 153-155° Beilstein Reference: 1866187
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 153…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002481
CAS-nummer: 480-63-7
EINECS: 207-553-9