2,4,6-Trimethylbenzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Mesitaldehyde
125570100 125570500
ACRO125570100EA 515 DKK
ACRO125570100 ACRO125570500
2,4,6-Trimethylbenzaldehyd 97%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O
Kogepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 14 °C
Massefylde: 1 g/cm³
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003341
CAS-nummer: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)