4-tert-Butyltoluen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 756 DKK
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-tert-Butyltoluen 96%
Formel: C₁₁H₁₆
Kogepunkt: 189…192 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –54 °C
Massefylde: 0,8612 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008837
CAS-nummer: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %