p-Xylen 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Xylen
220210010
220210025
ACRO220210010EA
716
DKK
ACRO220210010
ACRO220210025
p-Xylen 99+%, extra pure
p-Xylen
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molekylvægt: 106.17 g/mol Kogepunkt: 138 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 13 °C Massefylde: 0.866 g/cm³ Flammepunkt: 25 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008556 CAS-nummer: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN nummer: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 12,10214 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |