1,4-Diethylbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13343.06 A13343.14 A13343.22
A13343.06EA 859 DKK
A13343.06 A13343.14 A13343.22
1,4-Diethylbenzen ≥98%
1,4-Diethylbenzen
Purity: 98% CAS No.: 105-05-5 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Aromatic Melting Point: -43° Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 1903396 UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00009264
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 182…184 °C
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0,862
Flammepunkt: 55 °C (131 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009264
CAS-nummer: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN nummer: 2049
ADR: 3,III