m-Xylen 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dimethylbenzene
180860010 180860025 180862500 180860100
ACRO180860010EA 689 DKK
ACRO180860010 ACRO180860025 ACRO180862500 ACRO180860100
m-Xylen 99+%, extra pure
m-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Kogepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –48 °C
Massefylde: 0,864 g/cm³
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008536
CAS-nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN nummer: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %