1,3-Diethylbenzen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
97865-10ML-F 97865-5ML-F
97865-10ML-FEA 1290 DKK
97865-10ML-F 97865-5ML-F
1,3-Diethylbenzen, Supelco®
1,3-Diethylbenzen
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009260
CAS-nummer: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN nummer: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2324470810ee0eda6e72e2014cf7015717238e61&vid=8cee227f77ff139e2b77b23142b2bd5adfc54e17&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb4fdf4c9da2dc0f1b60e25a3353c3d16fc1ce2&vid=173a889d5835cd7073eab3709050aec91d99ccd2&prid=web&clid=SAPDAM