1,3-Diethylbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43369.AB 43369.S0
43369.ABEA 3310 DKK
43369.AB 43369.S0
1,3-Diethylbenzen ≥97%
1,3-Diethylbenzen
Purity: 97+% CAS No.: 141-93-5 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Physical Form: Liquid Density: 0.86 Refractive Index: 1.4960 Appearance: Colourless Odour: Aromatic Boiling Point: 182° UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00009260
Formel: C₁₀H₁₄
Molekylvægt: 134.22 g/mol
Kogepunkt: 182 °C
Smeltepunkt: –84.2 °C
Massefylde: 0.86
Flammepunkt: 55 °C (131 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009260
CAS-nummer: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN nummer: 2049
ADR: 3 III