1,3-Diisopropylbenzen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23904.18 B23904.30
B23904.18EA 402 DKK
B23904.18 B23904.30
1,3-Diisopropylbenzen 96%
1,3-Diisopropylbenzen
Purity: 96% CAS No.: 99-62-7 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Flash Point: 76°(170°F) Refractive Index: 1.4890 Melting Point: -63° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 1905828 MDL No.: MFCD00008889
Formel: C₁₂H₁₈
Kogepunkt: 204 °C
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 0,856
Flammepunkt: 76 °C (170 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008889
CAS-nummer: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III