o-Xylen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
28979.294EA 793 DKK
28979.294 28979.550
o-Xylen ≥99%, GPR RECTAPUR®
o-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Kogepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 30 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN nummer: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.870 - 0.890