o-Xylen 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Dimethylbenzene
140990010 140990025 140990100
ACRO140990010EA 526 DKK
ACRO140990010 ACRO140990025 ACRO140990100
o-Xylen 99%, pure
o-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0.878 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN nummer: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %