2,5-Xylenol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 241 DKK
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Xylenol 99+%
2,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Kogepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75…77 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002237
CAS-nummer: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN nummer: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %