3,5-Xylenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Dimethylphenol
A12236.22 A12236.36
A12236.22EA 455 DKK
A12236.22 A12236.36
3,5-Xylenol ≥98%
3,5-Xylenol
Purity: 98+% CAS No.: 108-68-9 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 109°(228°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 774117 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002307
Formel: C₈H₁₀O
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 222 °C
Smeltepunkt: 61…65 °C
Massefylde: 1.12
Flammepunkt: 109 °C (228 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002307
CAS-nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN nummer: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215