3,5-Xylenol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 269 DKK
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xylenol 99+%
3,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Kogepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 63…66 °C
Massefylde: 1,115 g/cm³
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002307
CAS-nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %