2,4-Xylenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dimethylphenol
408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 245 DKK
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Xylenol 99%
2,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Kogepunkt: 211 °C
Smeltepunkt: 21…23 °C
Massefylde: 1,027 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002233
CAS-nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %