2,6-Xylenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Dimethylphenol
A11947.0E A11947.36
A11947.0EEA 1930 DKK
A11947.0E A11947.36
2,6-Xylenol ≥99%
2,6-Xylenol
Purity: 99% CAS No.: 576-26-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1446677 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002240
Formel: C₈H₁₀O
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 203 °C
Smeltepunkt: 44…48 °C
Massefylde: 1.15
Flammepunkt: 78 °C (172 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002240
CAS-nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN nummer: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215