2,6-Xylenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Dimethylphenol
116570010 116570050 116572500 116570025 116570051
ACRO116570010EA 720 DKK
ACRO116570010 ACRO116570050 ACRO116572500 ACRO116570025 ACRO116570051
2,6-Xylenol 99%
2,6-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 45…48 °C
Massefylde: 1.15 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002240
CAS-nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN nummer: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g