2,4-Di-tert-butylphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
160120025 160125000 160121000
ACRO160120025EA 884 DKK
ACRO160120025 ACRO160125000 ACRO160121000
2,4-Di-tert-butylphenol 97%
2,4-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Kogepunkt: 264 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 54…59 °C
Massefylde: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008828
CAS-nummer: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %