2,6-Di-tert-butylphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 533 DKK
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-Di-tert-butylphenol 99%
2,6-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Kogepunkt: 253 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 35…38 °C
Massefylde: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008820
CAS-nummer: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %