2-Nitro-m-xylen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
L05546.22
L05546.36
L05546.22EA
495
DKK
L05546.22
L05546.36
2-Nitro-m-xylen ≥99%
2-Nitro-m-xylen
Purity: 99%
CAS No.: 81-20-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2046066
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007181
Formel:
C₈H₉NO₂ Molekylvægt: 151.16 g/mol Kogepunkt: 225…227 °C Smeltepunkt: 14…16 °C Massefylde: 1.110 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007181 CAS-nummer: 81-20-9 EINECS: 201-333-6 UN nummer: 1665 ADR: 6.1 II |