4-Nitro-o-xylen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 3,4-Dimethylnitrobenzene, 1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-o-xylene
L05342.22 L05342.36
L05342.22EA 432 DKK
L05342.22 L05342.36
4-Nitro-o-xylen ≥99%
4-Nitro-o-xylen
Purity: 99% CAS No.: 99-51-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 27-31° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 2043245 UN No.: 3447 MDL No.: MFCD00007268
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 255…257 °C
Smeltepunkt: 27…31 °C
Massefylde: 1,136
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007268
CAS-nummer: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
UN nummer: 3447
ADR: 6.1,II