3-Nitro-o-xylen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24917.22 B24917.36
B24917.22EA 460 DKK
B24917.22 B24917.36
3-Nitro-o-xylen ≥99%
3-Nitro-o-xylen
Purity: 99% CAS No.: 83-41-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 2045105 UN No.: 1665 MDL No.: MFCD00007162
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 244…246 °C
Smeltepunkt: 13…15 °C
Massefylde: 1,129
Flammepunkt: 107 °C (224 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007162
CAS-nummer: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN nummer: 1665
ADR: 6.1,II