3,5-Xylidin 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Dimethylanilin
160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 365 DKK
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Xylidin 97+%
3,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007813
CAS-nummer: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %