2,6-Xylidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dimethylanilin
115940050 115941000 115945000 115940025
ACRO115940050EA 269 DKK
ACRO115940050 ACRO115941000 ACRO115945000 ACRO115940025
2,6-Xylidin 99%
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 216 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 10…12 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007747
CAS-nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %