2,4-Xylidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dimethylanilin
148570010 148571000
ACRO148570010EA 1150 DKK
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-Xylidin 99%
2,4-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007738
CAS-nummer: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %