2,3-Dimethylanilin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0005 8.21222.0250
8.21222.0005EA 206 DKK
8.21222.0005 8.21222.0250
2,3-Dimethylanilin til syntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007732
CAS-nummer: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C