4-tert-Butylbenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
p-tert-Butylbenzylamine
L20394.06
L20394.14
L20394.06EA
833
DKK
L20394.06
L20394.14
4-tert-Butylbenzylamin 98%
4-tert-Butylbenzylamin
Purity: 98%
CAS No.: 39895-55-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 124°/16mm
Beilstein Reference: 2961797
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040754
Formel:
C₁₁H₁₇N Kogepunkt: 124 °C (16 mmHg) Massefylde: 0,927 Flammepunkt: 107 °C (224 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040754 CAS-nummer: 39895-55-1 EINECS: 254-681-6 ADR: 8,III |