2-iod-p-xylen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L01055.09 L01055.18
L01055.09EA 1320 DKK
L01055.09 L01055.18
2-iod-p-xylen ≥98%
2-iod-p-xylen
Purity: 98+% CAS No.: 1122-42-5 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1905728 MDL No.: MFCD00013708
Formel: C₈H₉I
Kogepunkt: 229…230 °C
Massefylde: 1,617
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013708
CAS-nummer: 1122-42-5
EINECS: 214-347-2