α,α,α-Trifluor-3-nitro-o-xylen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21267.06 B21267.14
B21267.06EA 516 DKK
B21267.06 B21267.14
α,α,α-Trifluor-3-nitro-o-xylen ≥97%
α,α,α-Trifluor-3-nitro-o-xylen
Purity: 97% CAS No.: 6656-49-1 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 86°/10mm Beilstein Reference: 2457216 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042322
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.14 g/mol
Kogepunkt: 86 °C (10 mmHg)
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
MDL Number: MFCD00042322
CAS-nummer: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III